Learn More
Linaprazan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499566
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16499566 50 mg 50mg
16405747 5 mg 5mg
16404316 100 mg 100mg
16403008 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16499566 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100412
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Linaprazan (AZD0865) inhibits gastric H+,K+-ATPase by K+-competitive binding.
Linaprazan (AZD0865) inhibits gastric H+,K+-ATPase by K+-competitive binding.
Specifica
Materiale o nome chimico Linaprazan
CAS 248919-64-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H26N4O2
Quantità 50 mg
Sinonimo AZD0865
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (95.51 mM)
SMILES O=C(C1=CN2C(C(NCC3=C(C)C=CC=C3C)=C1)=NC(C)=C2C)NCCO
Molecular Weight (g/mol) 366.46
Peso formulazione 366.46
Percent Purity 98.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only