Learn More
Edulab Binario lineare ad aria con accessori - 1,5 m
Codice prodotto. 30280263
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
1.5 m
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30280263 1.5 m 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280263 Fornitore Edulab N. del fornitore VTT12305003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    225.36€ / 1 sets
    Risparmia 7.64€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Il Mini Linear Air Track di Edulab offre un modo pratico per studiare la dinamica in un ambiente praticamente privo di attrito. È utile per osservare e misurare le collisioni, dimostrando in modo vivido la conservazione della quantità di moto.
Il Mini Linear Air Track di Edulab offre un modo pratico per studiare la dinamica in un ambiente praticamente privo di attrito. È particolarmente utile per osservare e misurare le collisioni, dimostrando in modo vivido la conservazione della quantità di moto. Questo kit completo copre un'ampia gamma di esperimenti, tra cui velocità, forza e accelerazione, energia potenziale e cinetica, conservazione dell'energia, moto armonico semplice (SHM) e moto su piani orizzontali e inclinati. Caratteristiche principali:
  • Lunghezza: 1,5 metri
  • Materiale: Alluminio estruso ad alta resistenza 56x56 mm
  • Alianti: Progettati per accettare masse standard con fessure
  • Pacchetto di accessori: Include veicoli con attacchi per masse, catapulte e respingenti
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Linear Air Track
Product Type Air Track
Quantità 1
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 m
NOTE: This air track should be used with the Edulab Linear Air Track Blower (VTT12303290).