Learn More
Linear alkylbenzenesulfonic acid, 97%
Codice prodotto. 11337318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337318 250 g 250g
11347318 1 kg 1kg
11327318 3 x 1 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11337318 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030574.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68584-22-5 | C18H30O3S | 326.495 g/mol
Dodecyl Benzene Sulfonic Acid can be used in all types of household, industrial and institutional cleaners including laundry, dishwash, carwash, hard surface and general purpose detergents. It can also be utilized as an intermediate in preparation of emulsifiers and wetting and foaming agents. Unneutralized compound is an effective surfactant in acidic products such as liquid bowl, aluminum and dairy cleaners. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharma synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68584-22-5
Formula molecolare C18H30O3S
Molecular Weight (g/mol) 326.495
Numero MDL MFCD00147445
InChI Key QJRVOJKLQNSNDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-3-dodecyl benzenesulphonic acid, c10-c16 alkylbenzenesulfonic acid, 3-4-sulfophenyl dodecane, benzenesulfonic acid, 4-1-ethyldecyl, benzenesulfonic acid, c10-16-alkyl derivs., dsstox_cid_7923, 4-dodecan-3-yl benzenesulfonic acid, c10-c16 alkyl benzene sulfonic acid
PubChem CID 29249
IUPAC Name 4-dodecan-3-ylbenzenesulfonic acid
SMILES CCCCCCCCCC(CC)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Linear alkylbenzenesulfonic acid
Quantità 250 g
Numero UN UN2586
Informazioni di solubilità It is soluble in water. 300,000mg/L at 20°C .
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Linear alkylbenzenesulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Linear alkylbenzenesulfonic acid