Learn More
Thermo Scientific™ Linear Barcoded Tubes
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10653513
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
1.8 mL
2.0 ml
5 mL
Diametro (sistema metrico):
12 mm
12.5 mm
13.5 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Lunghezza (sistema metrico):
48 mm
48. mm
92 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1800
pezzi 250
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Sterilità Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10653513 5 mL 13.5 mm Sterile 92 mm pezzi 250
10758514 1.5 mL 12 mm Sterile 48 mm pezzi 500
10738324 2.0 ml 12 mm Sterile 48 mm pezzi 500
12813143 1.8 mL 12.5 mm Sterile 48 mm pezzi 1800
10317862 1.8 mL 12.5 mm Non-sterile 48. mm pezzi 1800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10653513 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50010050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.06€
    220.50€ / pezzi 250
    Risparmia 77.56€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Simplify cryotube tracking with durable linear barcodes printed directly on the side of the tube.
Simplify sample inventory. Thermo Scientific™ Linear Barcoded Tubes feature Thermo Scientific™ Nunc™ and Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryotubes with directly printed barcodes that are more robust than labels. Choose from available noncustom options or call for customized options in a wide range of choices of code type, length and format.
Features:
  • Black barcode directly printed onto white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
  • Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
  • Barcodes resistant to IPA, DMSO, 5% bleach, 10% acetic acid and 10% NaOH
  • Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of DNase and RNase for genomic applications
  • External or internally threading options available
  • Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
  • Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Forma del fondo Conical
Materiale Polypropylene
Stile filo External
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 92 mm
Quantità 10/Pk., 250/Cs.
Senza RNasi Yes
Codice a barre Linear Barcode
Linea di prodotti Nalgene
Sterilità Sterile
Graduated No
Anti rotazione Yes
Materiale chiusura Polyethylene
Capacità (sistema imperiale) 0.169 oz.
Senza Dnasi Yes
Altezza (sistema metrico) 88.9 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 13.5 mm