Learn More
Grant Instruments™ Linear Shaking Bath
Codice prodotto. 15395802
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 L
18 L
Capacità di riscaldamento:
1050/1400 w
800 w (120/230)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Capacità di riscaldamento Dimensione della confezione
15395802 18 L 1050/1400 w Pezzo
15365802 12 L 800 w (120/230) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15395802 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore LSB18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4090.00€
    3586.00€ / pezzi 1
    Risparmia 504.00€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Grant quality and design combined with the temperature stability and functions you need in a linear shaking bath for your laboratory.
  • Temperature range ambient +5ºC to 99ºC operation
  • Stability: ±0.1ºC
  • Choice of two models - 12 and 18 litres
  • Universal tray and polycarbonate lid included as standard
  • Extensive choice of accessory shaking trays
  • Drain tap for convenient emptying
  • User settable over temperature alarm - provides sample protection
  • Countdown timer with audible alarm - for accurate reaction timing (1-999 mins)
  • Two programmable temperature and shaking presets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 18 L
Movimento di agitazione Linear
Gamma di temperatura Ambient +5° to 99°C
Capacità di riscaldamento 1050/1400 w
Include Universal tray, drain tap, and polycarbonate lid
Overtemperature or Low Liquid Shutoff Adjustable
Speed Up to 200 rpm
Preimpostazioni temperatura 2
Stabilità termica ±°
Uniformità termica ±0.1°C
Profondità (sistema metrico) 60/90 mm (Liquid min/max)
Electrical Requirements 120/230 V
Tensione 120/230 V