Learn More
Linezolid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326624 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326624 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14635300AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Linezolid
CAS 165800-03-3
Nomi componenti o analita Linezolid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H20 F N3 O4
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Acetamide, N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, N-{[(S)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl}acetamide;Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)-, (S)-Linezolid, Averozolid, Linezolid, Linospan, Linox, Lizoforce, Lizolid, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU 100766, U 100766, Zyrox, Zyvox, Zyvoxid
InChI Formula InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
SMILES CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
IUPAC Name N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 337.35
Quantità 1 mL
Peso formulazione 337.1438 g/mol