Learn More
Linezolid, 98%
Codice prodotto. 15592383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15592383 1 g 1g
15502393 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15592383 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460590010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Linezolid, Zyvox, CAS # 165800-03-3 is a synthetic oxazolidinone antibiotic. | CAS: 165800-03-3 | C16H20FN3O4 | 337.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Linezolid is an organoflourine compound and an acetamide
• Linezolid acts by inhibiting initiation complex formation by binding to the 50S ribosomal subunit
Applications
• Linezolid is effective against staphylococcal and enterococcal microbes
• It is most effective against gram-positive organisms, particularly methicillin, vancomycin and penicillin resistant ones
• Suitable for research on antibiotic resistance, cross-reactivity and drug mechanisms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 165800-03-3
Formula molecolare C16H20FN3O4
Molecular Weight (g/mol) 337.35
InChI Key TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
Sinonimo linezolid, zyvox, zyvoxid, s-n-3-3-fluoro-4-morpholinophenyl-2-oxooxazolidin-5-yl methyl acetamide, zyvoxam, linezolide, linezlid, zyvoxa, linezolid usan:inn, unii-isq9i6j12j
PubChem CID 441401
ChEBI CHEBI:63607
IUPAC Name N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide
SMILES CC(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Specifica
Materiale o nome chimico Linezolid
Punto di fusione 181.0°C to 183.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 337.35
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Linezolid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.