Learn More
Linezolid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462906
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
Codice prodotto. 16462906
Marca: Medchem Express HY1039425mg
MedChemExpress Linezolid (PNU-100766) is the first member of the class of oxazolidinone synthetic antibiotic. Linezolid acts by inhibiting the initiation of bacterial protein synthesis. Linezolid is used for the treatment of serious infections caused by Gram-positive bacteria that are resistant to several other antibiotics.
Linezolid (PNU-100766) is the first member of the class of oxazolidinone synthetic antibiotic. Linezolid acts by inhibiting the initiation of bacterial protein synthesis. Linezolid is used for the treatment of serious infections caused by Gram-positive bacteria that are resistant to several other antibiotics.
Specifica
Materiale o nome chimico Linezolid
Forma fisica Solid
CAS 165800-03-3
Colore White
Quantità 25 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H20FN3O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo PNU-100766
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (296.43 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1CNC(C)=O)N(C1)C2=CC(F)=C(N3CCOCC3)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 337.35
Peso formulazione 337.35
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis