Learn More
R&D Systems™ Linezolid
Codice prodotto. 18732644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18732644 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18732644 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3765/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antibiotic; inhibits protein synthesis in gram-positive bacteria
Oxazolidinone antibiotic. Inhibits bacterial protein synthesis prior to chain initiation. Displays potent antibacterial activity against a variety of multidrug-resistant gram-positive microbes in vitro and in vivo. Identified as targeting human host cell proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Linezolid
CAS 165800-03-3
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C16H20FN3O4
Peso formulazione 337.35
Purezza 0.98
Peso molecolare 337.351