Learn More
R&D Systems™ Linezolid
Description
Oxazolidinone antibiotic. Inhibits bacterial protein synthesis prior to chain initiation. Displays potent antibacterial activity against a variety of multidrug-resistant gram-positive microbes in vitro and in vivo. Identified as targeting human host cell proteins that interact with SARS-CoV-2.
Specifications
Specifications
| CAS | 165800-03-3 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C16H20FN3O4 |
| Formula Weight | 337.35 |
| Purity | 0.98 |
| Molecular Weight (g/mol) | 337.351 |
| Chemical Name or Material | Linezolid |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?