Learn More
Epredia™ Linistat Linear Stainer, 220Vac - 240Vac
Codice prodotto. 12993745 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
220/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
12993745 220/240 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12993745 Fornitore Epredia™ N. del fornitore B1000201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5990.00€
    4672.20€ / pezzi 1
    Risparmia 1317.80€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
The Linistat is a compact and efficient linear stainer that is ideally suited to H&E frozen sections. It is designed to fit on top of most cryostats to streamline workflow during frozen sectioning.
  • Efficient footprint fits on top of most cryostats for streamlining workflow during frozen sectioning
  • Features include 14 staining stations (20 seconds each), running water and a 13 slide capacity collection tank
  • Staining time is under five minutes
  • For situations that require hand staining, the operator may dip through the stations manually, eliminating the need to set up separate staining dishes
  • Color-coded slide clips correspond to the colored slides and colored frozen section embedding media, Epredia™ Cryochrome™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità vetrino 13
N. di stazioni reagente 14
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cryostat
Peso (sistema imperiale) 16 lb.
Peso (sistema metrico) 7.3 kg
Altezza (sistema imperiale) 11 in.
Altezza (sistema metrico) 27 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 25.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 64 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema metrico) 16 cm
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 220/240 V