Learn More
Thermo Scientific Chemicals Linoleic acid, 99%
Codice prodotto. 11934961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11934961 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10687172 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10521851 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11934961 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 215041000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-33-3
Formula molecolare C18H32O2
Molecular Weight (g/mol) 280.45
InChI Key OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Sinonimo linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC Name (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Linoleic acid
Punto di fusione -5.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice di rifrazione 1.4687 to 1.4707
Quantità 100 mL
Beilstein 02,IV,1754
Indice di Merck 15,556
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Peso formulazione 280.45
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid