Learn More
Linoleic acid, tech. 75%
Codice prodotto. 11452318
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11452318
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15265.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-33-3
Formula molecolare C18H32O2
Molecular Weight (g/mol) 280.452
Numero MDL MFCD00064241
InChI Key OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Sinonimo linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC Name (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Linoleic Acid
Densità 0.902
Punti di ebollizione 230°C (16 mm)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Intervallo percentuale saggio 75%
Formula lineare CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice di rifrazione 1.4699
Quantità 10 g
Beilstein 1727101
Sensibilità Air sensitive
Indice di Merck 14,5505
Peso formulazione 280.45
Percent Purity 75%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid