Learn More
Linoleic acid, tech. 75%
Codice prodotto. 11472318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472318 250 g 250g
11452318 10 g 10g
11462318 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472318 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15265.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-33-3
Formula molecolare C18H32O2
Molecular Weight (g/mol) 280.452
Numero MDL MFCD00064241
InChI Key OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Sinonimo linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC Name (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Linoleic acid
Densità 0.902
Punti di ebollizione 230°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Intervallo percentuale saggio 75%
Odore Weak, Characteristic
Formula lineare CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice di rifrazione 1.4699
Quantità 250 g
Beilstein 1727101
Sensibilità Air sensitive
Indice di Merck 14,5505
Peso formulazione 280.45
Percent Purity 75%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid