Learn More
Linolenic acid, 55%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11399039 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399039 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11399039 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210218880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.50€
    76.65€ / 100g
    Risparmia 3.85€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 463-40-1
Formula molecolare C18H30O2
Molecular Weight (g/mol) 278.436
InChI Key DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Sinonimo linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
IUPAC Name (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic acid
SMILES CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Linolenic acid
Colore Colorless
Densità 0.916 at 20°C (water = 1)
Quantità 100 g
Peso formulazione 278.4
Percent Purity 0.55
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • linolenic acid, 45-65%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: linolenic acid