Learn More
Thermo Scientific Chemicals Linolenic acid, 99%
Codice prodotto. 10279353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10279353 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10489052 1 g Bottiglia in vetro 1g
10787192 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10279353 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 302825000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 463-40-1 | C18H30O2 | 278.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 463-40-1
Formula molecolare C18H30O2
Molecular Weight (g/mol) 278.44
Numero MDL MFCD00065720
InChI Key DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Sinonimo linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
IUPAC Name (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic acid
SMILES CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Linolenic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione -11.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C to 232.0°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Indice di rifrazione 1.48
Quantità 500 mg
Beilstein 02, IV, 1781
Indice di Merck 15, 5561
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 278.44
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Linolenic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.