Learn More
Linolenic acid-methyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316304 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316304 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRECA14635900
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Linolenic Acid Methyl Ester
CAS 301-00-8
Nomi componenti o analita Linolenic Acid Methyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H32 O2
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
InChI Formula InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC Name methyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
Molecular Weight (g/mol) 292.46
Quantità 100 mg
Peso formulazione 292.2402 g/mol