Learn More
R&D Systems™ Linopirdine dihydrochloride
Codice prodotto. 30001292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001292 10 mg 10mg
18025382 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001292 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1999/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.22€
    318.15€ / 10mg
    Risparmia 33.07€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. KV7 (KCNQ) channel blocker
Blocker of KV7 (KCNQ) voltage-gated potassium channels; blocks KV7.1 + 7.3 (KCNQ2 + 3)/ M-currents (IC50 = 4 - 7 μM) and KV7.1 (KCNQ1) homomeric channels (IC50 = 8.9 μM). Augments hippocampal ACh release and is a cognitive enhancer following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 113168-57-3
Formula molecolare C26H23Cl2N3O
Specifica
Materiale o nome chimico Linopirdine dihydrochloride
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 464.39
Purezza >99%
Peso molecolare 464.39