Learn More
Linsitinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484716
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484716 100 mg 100mg
16460027 50 mg 50mg
16436367 5 mg -
16413638 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16484716 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10191
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Linsitinib (OSI-906) is a potent, selective and orally bioavailable dual inhibitor of the IGF-1 receptor and insulin receptor (IR) with IC50s of 35 and 75 nM, respectively.
Linsitinib (OSI-906) is a potent, selective and orally bioavailable dual inhibitor of the IGF-1 receptor and insulin receptor (IR) with IC50s of 35 and 75 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Linsitinib
CAS 867160-71-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H23N5O
Quantità 100 mg
Sinonimo OSI-906
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (118.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]1(C)C[C@@H](C2=NC(C3=CC=C4C=CC(C5=CC=CC=C5)=NC4=C3)=C6C(N)=NC=CN62)C1
Molecular Weight (g/mol) 421.49
Peso formulazione 421.49
Percent Purity 98.64%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only