Learn More
Linuron, TRC
Codice prodotto. 30136204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136204 1 g 1g
17918039 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136204 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4685001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 330-55-2
Formula molecolare C9 H10 Cl2 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 249.09
Sinonimo Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methylurea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methoxy-3-methylurea, 1-Methoxy-1-methyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl-1-methoxyurea, 3-(3',4'-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, Afalon, Afalon Dys. 450SC, Afalon inuron, Alfalon, Alfalone, Aphalon, Cephalon, Du Pont 326, Du Pont Herbicide 326, Galolin Mono, Herbicide 326, Linex, Linex (herbicide), Linurex, Linuron, Liron, Lorex, Lorox, Methoxydiuron, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methyl-N'-methoxyurea, Sarclex, Sinuron
IUPAC Name 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
SMILES CON(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Linuron
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
Peso formulazione 248.0119