Learn More
Liothyronine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481976
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481976 500 mg -
16478016 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481976 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0070A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
MedChemExpress Liothyronine is an active form of thyroid hormone. Liothyronine is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Liothyronine is an active form of thyroid hormone. Liothyronine is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Liothyronine
CAS 6893-02-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H12I3NO4
Quantità 500 mg
Sinonimo Triiodothyronine 3,3',5-Triiodo-L-thyronine T3
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (76.81 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 16.67 mg/mL (25.61 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 11 with NaOH and heat to 60°C)
SMILES OC1=C(I)C=C(OC2=C(I)C=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 650.97
Peso formulazione 650.97
Percent Purity 98.22%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only