Learn More
Lipoamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488636
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488636 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16488636 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1142
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
MedChemExpress Lipoamide is a coenzyme, which transfer acetyl and hydrogen in Pyruvate deacylation oxidation Process, used for pharmaceuticals.
Lipoamide is a coenzyme, which transfer acetyl and hydrogen in Pyruvate deacylation oxidation Process, used for pharmaceuticals.
Specifica
Materiale o nome chimico Lipoamide
CAS 940-69-2
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H15NOS2
Quantità 100 mg
Sinonimo (±)-α-Lipoamide DL-Lipoamide DL-6,8-Thioctamide
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.50 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N)CCCCC1SSCC1
Molecular Weight (g/mol) 205.34
Peso formulazione 205.34
Percent Purity 96.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only