Learn More
Liproxstatin-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485956
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16485956 100 mg 100mg
16481507 50 mg 50mg
16458017 5 mg 5mg
16415308 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16485956 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12726
MedChemExpress Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Specifica
Materiale o nome chimico Liproxstatin-1
CAS 950455-15-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H21ClN4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (90.95 mM)
SMILES ClC1=CC(CNC2=NC3=CC=CC=C3NC24CCNCC4)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 340.85
Peso formulazione 340.85
Percent Purity 97.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only