Learn More
Lipstatin, TRC
Codice prodotto. 30475733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30475733 10 mg 10mg
30465848 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30475733 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL46880010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96829-59-3
Formula molecolare C29H49NO5
Molecular Weight (g/mol) 491.7
Sinonimo N-Formyl-L-leucine (1S,3Z,6Z)-1-[[(2S,3S)-3-Hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]-3,6- dodecadien-1-yl Ester, N-Formyl-L-leucine [2S-[2α(1R*,3Z,6Z),3β]]-1- [(3-Hexyl-4-oxo-2-oxetanyl)methyl]-3,6-dodecadienyl Ester, (-)-Lipstatin
SMILES CCCCCC[C@H]1[C@@H](OC1=O)C[C@H](C/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lipstatin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C29H49NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h12-13,15-16,22-27H,5-11,14,17-21H2,1-4H3,(H,30,31)/b13-12-,16-15-/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
Peso formulazione 491.3611
Percent Purity >95%