Learn More
Hamilton™ Liq-Glass™ 400 Electrodes
Descrizione
Order Info
FillingSolutionType
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Electrical S7 |
| Materiale | Vetro |
| Riferimento interno | Hamilton Everef |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |