Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Tipo | Liq-Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | For daily laboratory use, titrations with strong acids as well as in strong bases |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +100°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |