Learn More
Miele Professional™ Lab Washer PLW 8683 [OIL LD DS10] with AD Water Connection, Liquid Dispensing, EcoDry Function, and Oil Seals
Codice prodotto. 30533255 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
50 Hz
Dimensione della confezione:
1 foglio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Dimensione della confezione
30533255 50 Hz 1 foglio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30533255 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 12798870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8790.00€
    8097.60€ / 1 fogli
    Risparmia 692.40€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Flexible and simple, modular load carriers and EasyLoad system with AD water connection
  • Performance/cycle, e.g. 128 laboratory bottles
  • Flexible and simple - modular load carriers and Easy Load system
  • Maximum user convenience with M Touch Flex full - touch colour display
  • Convenient drying support - EcoDry
  • Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
  • Efficient use of resources - variable speed heater pump
  • Flexible and simple, modular load carriers and Easy Load system with AD water connection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Display Full-color Touch Screen
Materiale Stainless Steel
Product Type Laboratory Washer/Dryer
Portata 500 L/min.
Pressione max 1000 kPa
Pressione min. dell'acqua purificata 200 kPa
Colore Lotus White
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning of Laboratory Glassware
Inlet Water Temperature (English) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5°C to 65°C
Temperatura max acqua in ingresso (sistema imperiale) 65°C
Temperatura max acqua in ingresso (sistema metrico) 65°C
Temperatura min. acqua in ingresso (sistema metrico) 5°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5°C to 65°C
Profondità (sistema imperiale) 23 5/8 in.
Profondità (sistema metrico) 60.00 cm
Altezza (sistema imperiale) 32 7/8 in.
Altezza (sistema metrico) 83.50 cm
Larghezza (sistema imperiale) 23 9/16 in.
Larghezza (sistema metrico) 59.80 cm
Requisiti elettrici 50 Hz
Tensione 400 V
Frequenza 50 Hz