Learn More
Fisherbrand™ Termometro a liquido per immersione totale
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
| Tipo di immersione | Totale |
| Lunghezza (sistema metrico) | 155 mm |
| Riempimento termometro | Alcol rosso |
| Product Type | Termometro a colonna di liquido |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Temperature Range (Metric) | Da –10 a 110 °C |
| Suddivisione | 1 °C |