Learn More
Fisherbrand™ Termometro a liquido per immersione totale
Codice prodotto. 11561993 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 10 a 150 °C
–Da 20  a 110 °C
Da –10 a 110 °C
Da –10 a 50 °C
Da –20 a 150 °C
Suddivisione:
0,5 °C
1 °C
Tipo di immersione:
Parziale
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
155 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Suddivisione Tipo di immersione Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11561993 Da –10 a 110 °C 1 °C Parziale 305 mm Pezzo
11587273 –Da 20  a 110 °C 1 °C Totale 305 mm Pezzo
11597273 Da –20 a 150 °C 1 °C Totale 305 mm Pezzo
31488169 Da –10 a 50 °C 1 °C Totale 155 mm -
11517283 Da –10 a 110 °C 1 °C Totale 155 mm Pezzo
11551993 Da –10 a 50 °C 0,5 °C Parziale 305 mm Pezzo
11571993 –Da 10 a 150 °C 1 °C Parziale 305 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11561993
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Termometro multiuso/per agitazione, utile per una vasta gamma di esigenze di laboratorio. Il termometro ad alcool rosso per immersione totale Fisherbrand™ è dotato di fondo bianco per una migliore leggibilità.
  • With amber graduations
  • Non-roll fitting
  • Reinforced bulb for stirring
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Uso generale
Tipo di immersione Parziale
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Riempimento termometro Alcol rosso
Product Type Termometro a colonna di liquido
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) Da –10 a 110 °C
Suddivisione 1 °C
Immersion Length 76 mm