Learn More
Fisherbrand™ Termometro a liquido per immersione totale
Codice prodotto. 11597273 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 10 a 150 °C
–Da 20  a 110 °C
Da –10 a 110 °C
Da –10 a 50 °C
Da –20 a 150 °C
Suddivisione:
0,5 °C
1 °C
Tipo di immersione:
Parziale
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
155 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Suddivisione Tipo di immersione Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11597273 Da –20 a 150 °C 1 °C Totale 305 mm Pezzo
11587273 –Da 20  a 110 °C 1 °C Totale 305 mm Pezzo
31488169 Da –10 a 50 °C 1 °C Totale 155 mm -
11517283 Da –10 a 110 °C 1 °C Totale 155 mm Pezzo
11551993 Da –10 a 50 °C 0,5 °C Parziale 305 mm Pezzo
11561993 Da –10 a 110 °C 1 °C Parziale 305 mm Pezzo
11571993 –Da 10 a 150 °C 1 °C Parziale 305 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11597273
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Termometro multiuso/per agitazione, utile per una vasta gamma di esigenze di laboratorio. Il termometro ad alcool rosso per immersione totale Fisherbrand™ è dotato di fondo bianco per una migliore leggibilità.
  • Per uno spazzolamento delicato
  • In ottone o nylon e setole
  • Due diversi formati: 30 x 135 mm e 20 x 230 mm
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Uso generale
Tipo di immersione Totale
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Riempimento termometro Alcol rosso
Product Type Termometro a colonna di liquido
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (Metric) −20 °C
Temperature Range (Metric) Da –20 a 150 °C
Suddivisione 1 °C