Learn More
Labconco™ Liquid Trap Kit
Codice prodotto. 15363476 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CentriVap Concentrators and RapidVap Evaporators
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15363476 CentriVap Concentrators and RapidVap Evaporators Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15363476 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7970500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
For use with CentriVap™ Vacuum Concentrators and RapidVap™ Vacuum Evaporation Systems.
  • Liquid Trap prevents liquid from entering the pump
  • Includes borosilicate glass container that holds 240 milliliters of liquid, epoxy-coated steel bracket for attachment to the side of a CentriVap Concentrator or RapidVap Vacuum Evaporation System, 18 in. (457mm) of 0.5 in. ID (13mm) vacuum tubing, and two vacuum tubing clamps
Specifica
Tipo Liquid Trap
Da utilizzare con (apparecchiatura) CentriVap Concentrators and RapidVap Evaporators