Learn More
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10656003
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
190 mL
Sterilità:
Non sterile
Prodotto sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
10656003 100 mL Prodotto sterile pezzi 20
10013872 100 mL Non sterile pezzi 20
10475002 190 mL Prodotto sterile pezzi 20
10339022 190 mL Non sterile pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10656003 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53931121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    179.10€ / pezzi 20
    Risparmia 8.90€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Campionatore monouso per prelevare campioni di liquidi, da campioni con elevata liquidità a campioni con lieve viscosità. Il campionatore monouso Buerkle™ LiquiDispo™ è dotato di impugnatura ergonomica che agevola il prelievo dei campioni. È in grado di prelevare fino a 200 ml, come una siringa.
  • Avoid cross-contamination with other samples and complicated, time-consuming, expensive cleaning
  • HDPE
  • Diameter 21 mm
  • 20 pieces per pack, individually packed
  • Ergonomic handle
  • No seals
  • Cleanroom manufactured
  • Optionally sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Campionatore
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Monouso Sì
Sterilità Prodotto sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per liquidi con viscosità da bassa fino a circa 10.000 cP
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm