Learn More
Buerkle™ Indicatore di flusso LiquiMobil™
Codice prodotto. 10583281 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10583281 Rosso Pezzo
10369720 Blu Pezzo
10034140 Nero Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10583281 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 87201002
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides precise visual indication of the flow velocity of liquids or gases. ™™
Flow indicators give precise visual indication of the flow velocity of liquids or gases passing through hose connections. LiquiMobil flow indicators, made of styrene acrylonitrile resin (SAN), are ideal for cooling systems and contribute to reduced water consumption through more effective flow monitoring.
  • For hoses with inner diameter of 6-11mm
  • Pressure resistant up to 2 bar
  • Length with grommets 88mm, height 40mm, width 15mm
  • Color coding - blue, red and black available
  • +°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Indicatore di flusso LiquiMobil
Float Material Polypropylene
Valori nominali pressione 2 bar
Colore Rosso
Intervallo di portata 150 mL/min
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per sistemi di raffreddamento e per ridurre il consumo di acqua, adatto per il contatto con gli alimenti
Altezza (sistema imperiale) 1.61 in.
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 88 mm
Materiale SAN
Larghezza (sistema metrico) 15 mm
Temperatura (sistema imperiale) 86°F
Temperatura (sistema metrico) 30°C
Peso (sistema metrico) 0.02 kg
Larghezza (sistema imperiale) 0.63 in.