Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lissamine Green B, pure
Codice prodotto. 10328570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10328570 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10328570 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 190100250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 3087-16-9 | C27H25N2NaO7S2 | 576.614 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lissamine Green B
CAS 3087-16-9
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
UV_Vis 50% min.
Formula molecolare C27H25N2NaO7S2
Numero MDL MFCD00012117
Beilstein 14, II, 514
Sinonimo Acid Green 50, C.I. 44090, Wool Green S
Colore Black or Brown
Quantità 25 g
InChI Key WDPIZEKLJKBSOZ-UHFFFAOYSA-M
Forma fisica Powder
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 576.614
PubChem CID 91525
Peso formulazione 576.6
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lissamine Green B
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.