Learn More
Lith-O-Asp, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485466
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485466 100 mg 100mg
16464628 10 mg 10mg
16427347 5 mg 5mg
16413176 25 mg 25mg
16410927 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16485466 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112415
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Lith-O-Asp is a sialytransferase (ST) inhibitor, with IC50s of 12-37 μM.
Lith-O-Asp is a sialytransferase (ST) inhibitor, with IC50s of 12-37 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Lith-O-Asp
Forma fisica Solid
CAS 881179-02-8
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H45NO6
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (203.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12-;@[C@](-;@C-;@C-;@[C@]-;@2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])-;@[C@@]3([H])-;@[C@](-;@[C@@]4(-;@[C@](-;@C-;@[C@H](OC([C@@H](N)CC(O)=O)=O)-;@C-;@C-;@4)([H])-;@C-;@C-;@3)C)([H])-;@C-;@C-;@1
Molecular Weight (g/mol) 491.66
Peso formulazione 491.66
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only