Learn More
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10526714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10526714 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10526714 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47451DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
CAS 915707-44-7
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H17LiN2O2
Numero MDL MFCD09064954
Quantità 1 g
Sinonimo lithium 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithium 1+ ion 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithotab 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, 4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid, lithium salt, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzoic acid, lithium salt, benzoicacid,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-,lithium salt 1:1, lithium 1+ 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate
InChI Key BHMRBFXQIGCNNV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
IUPAC Name lithium;2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Molecular Weight (g/mol) 240.231
PubChem CID 24229493
Peso formulazione 240.23
Percent Purity 90%