Learn More
Lithium 2,4-pentanedionate, 99.5%
Codice prodotto. 11357298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357298 10 g 10g
11337298 50 g 50g
11347298 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11357298 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030529.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 18115-70-3 | C5H7LiO2 | 106.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18115-70-3
Formula molecolare C5H7LiO2
Molecular Weight (g/mol) 106.05
Numero MDL MFCD00013496
InChI Key JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Sinonimo Lithium acetylacetonate
IUPAC Name lithium(1+) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium 2,4-pentanedionate
Punto di fusione ∼250°C (decomposition)
Colore White
Quantità 10 g
Beilstein 4575087
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 106.05
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Crystalline