Learn More
Lithium 2-ethylhexanoate
Codice prodotto. 11313748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313748 50 g 50g
11393738 2 g 2g
11303748 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11313748 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039330.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15590-62-2 | C8H15LiO2 | 150.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15590-62-2
Formula molecolare C8H15LiO2
Molecular Weight (g/mol) 150.146
Numero MDL MFCD00058702
InChI Key MAZKNBXUMANNDL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid lithium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt 1:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt, acmc-20akn3, lithium 1+ ion 2-ethylhexanoate, lithium 1+ 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, lithium salt 1:1
PubChem CID 23672311
IUPAC Name lithium;2-ethylhexanoate
SMILES [Li+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium 2-ethylhexanoate
Quantità 50 g
Peso formulazione 150.15
Forma fisica Lumps
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium 2-ethylhexanoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium 2-ethylhexanoate