Learn More
Lithium 2-(morpholinomethyl)benzoate , Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10749605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10749605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10749605 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48651DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium 2-(morpholinomethyl)benzoate
CAS 904696-60-2
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Formula molecolare C12H14LiNO3
Numero MDL MFCD08690277
Quantità 1 g
Sinonimo lithium 2-morpholinomethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithotab 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, tech, 2-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, lithium salt, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, benzoicacid,2-4-morpholinylmethyl-,lithium salt 1:1
InChI Key PKLIDBHLNQBFTO-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].C1COCCN1CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
IUPAC Name lithium;2-(morpholin-4-ylmethyl)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 227.188
PubChem CID 23713561
Peso formulazione 227.19
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche