Learn More
Lithium-6 Internal Standard: 6Li @ 100 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17998809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17998809 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17998809 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLISC6LI100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lithium-6 Internal Standard: 6Li @ 100 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium
CAS 7439-93-2
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Lithium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Li
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Li
InChI Formula InChI=1S/Li
SMILES [Li]
IUPAC Name Lithium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 6.94
Quantità 100 mL
Peso formulazione 7.016 g/mol