Learn More
Lithium acetate, 99+%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. 10227370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10227370 25 g Glass bottle 25g
11361143 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10227370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297110250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 546-89-4
Formula molecolare C2H3LiO2
Molecular Weight (g/mol) 65.98
Numero MDL MFCD00013057
InChI Key XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
IUPAC Name lithium;acetate
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium acetate
Punto di fusione 280.0°C to 285.0°C
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3COOLi
Beilstein 02,107
Indice di Merck 15,5577
Informazioni di solubilità Solubility in water: 408g/L (20°C). Other solubilities: 667g/L (40°C), 938g/L (50°C), freely soluble in alcohol
Peso formulazione 65.99
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium acetate