Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium acetate, anhydrous |
| Punto di fusione | 280.0°C to 285.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Formula lineare | CH3COOLi |
| Quantità | 1 kg |
| Beilstein | 02,107 |
| Indice di Merck | 15,5577 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium acetate