Learn More
Lithium acetate, anhydrous, 99%, extra pure
Codice prodotto. 11945109 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11945109 5 kg 5kg
11935109 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11945109 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268640050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 546-89-4
Formula molecolare C2H3LiO2
Molecular Weight (g/mol) 65.98
Numero MDL MFCD00013057
InChI Key XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
IUPAC Name lithium;acetate
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Lithium acetate, anhydrous
Punto di fusione 280.0°C to 285.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3COOLi
Quantità 5 kg
Beilstein 02,107
Indice di Merck 15,5577
Informazioni di solubilità Solubility in water: 408g/L (20°C). Other solubilities: 667g/L (40°C),938g/L (50°C),freely soluble in alcohol
Peso formulazione 65.99
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Materia insolubile 0.1% max. (in water)
Forma fisica Crystals or Powder
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.