Specifications
| Materiale o nome chimico | Lithium acetate dihydrate |
| Punto di fusione | 56.0°C to 58.0°C |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Formula lineare | CH3CO2Li·2H2O |
| Indice di Merck | 15,5577 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, 215g/L ethanol |
| Peso formulazione | 102.02 |
| Percent Purity | 98% |
| Show More |