Learn More
Lithium acetate dihydrate, 98%, extra pure
Codice prodotto. 10730901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10730901 250 g Flacone in plastica 250g
10450861 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10730901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199842500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6108-17-4
Formula molecolare C2H3LiO2·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 102.02
Numero MDL MFCD00066949
InChI Key IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC Name lithium;acetate;dihydrate
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium acetate dihydrate
Punto di fusione 56°C to 58°C
Nota nome 98%
Colore White
pH 7.5 to 9.5 (5% soln.)
Forma fisica Adhering Crystalline Powder and Chunks
Quantità 250 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare CH3CO2Li·2H2O
Beilstein 02, 107
Indice di Merck 15, 5577
Informazioni di solubilità Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water,215g/L ethanol
Peso formulazione 102.02
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium acetate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetate, lithium, dihydrate, Acetic acid, lithium salt