Learn More
Lithium Acetate Dihydrate, purum p.a, ≥97.0% (NT), Honeywell™
Codice prodotto. 15666040 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15666040 250 g Flacone in polietilene 250g
15656040 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15666040 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 62395250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a., crystallized,≥97.0% (NT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6108-17-4
Formula molecolare C2H7LiO4
Molecular Weight (g/mol) 102.014
Numero MDL MFCD00066949
InChI Key IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC Name lithium;acetate;dihydrate
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium acetate dihydrate
Punto di fusione 53°C to 56°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula lineare CH3COOLi · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3564320
Peso formulazione 102.02g/mol
Percent Purity ≥97.0% (NT)
Odore No data
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.3g/cm3