Learn More
Lithium acetate dihydrate, Reagent Grade, Solstice
Codice prodotto. 15667910 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15667910 250 g 250g
15657910 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15667910 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore L6883250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6108-17-4
Formula molecolare C2H7LiO4
Molecular Weight (g/mol) 102.01
Numero MDL MFCD00066949
InChI Key IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Acetic acid lithium salt
IUPAC Name lithium(1+) acetate dihydrate
SMILES [Li+].O.O.CC([O-])=O
Specifica
CAS max % ≤100.00
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Beilstein 3564320
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.3 g/cm3