Learn More
Lithium Acetate Dihydrate, Technical, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10355900 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10355900 250 g Plastic powder jar 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10355900 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/2050/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 6108-17-4
Punto di fusione 56°C
Colore White
pH 7.5 to 9.5
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C2H7LiO4
Numero MDL 66949
Quantità 250 g
Sinonimo lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
InChI Key IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
IUPAC Name lithium;acetate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 102.014
PubChem CID 23666338
Peso formulazione 102.02g/mol
Forma fisica Powder