Learn More
Lithium acetylide ethylenediamine complex, 85%
Codice prodotto. 10266140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10266140 100 g 100g
10206100 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10266140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181251000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 6867-30-7 | C4H9LiN2 | 92.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6867-30-7
Formula molecolare C4H9LiN2
Molecular Weight (g/mol) 92.07
Numero MDL MFCD00013183
InChI Key QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2724010
IUPAC Name lithium;ethane-1,2-diamine;ethyne
SMILES [Li]C#C.NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium acetylide ethylenediamine complex
Nota nome 85%
Punto di fusione 76.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 110.6°C
Intervallo percentuale saggio 80% min. (Gasvolumetric)
Formula lineare HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2
Quantità 100 g
Fieser 01,574; 05,382; 07,195; 11,288; 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in ethylene diamine,n-propylamine and,pyridine
Peso formulazione 92.07
Percent Purity 85%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals