Learn More
Lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16M solution in 1,2-Dimethoxyethane, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium Aluminum di-n-butylamide |
| Punto di fusione | -54°C |
| Quantità | 500 mL |
| Punto d'infiammabilità | -6°C |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 0.86 |
| Densità | 0.8600g/mL |
| Peso formulazione | 546.87 |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium aluminium di-n-butylamide, 0.16M solution in 1,2-dimethoxyethane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.